Documents
22147-U
Supelco
Ampoules de prélèvement de gaz
size 250 mL, glass stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass stopcock
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Taille
250 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Ces ampoules en verre servent à piéger et transporter les échantillons de gaz, puis à en prélever une aliquote (à travers le septum de type bouchon) pour analyse. Stabilisation par la chaleur de façon à éviter tout risque d′endommagement pendant le transport et lors de l′utilisation sur site. Disponible avec des robinets d′arrêt en téflon ou en verre résistants au vide poussé. Chaque ampoule est livrée avec un septum Thermogreen "Half-hole".
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)