The bags are not permeable and are suitable for storing gases for 2-3 days. However, caution must be observed so as not to over-fill the bags. All gas sampling bags (Tedlar and Supel-Inert) should only be filled to 80% of the volume to prevent overpressure. Filling the bag with pressures greater than 1 psi (~0.07 bar) could cause the bag to burst or leak the sample.
30226-U
Film multicouches Supel™-Inert
maximum volume 1 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Synonyme(s) :
Sac de prélèvement de gaz à film Supel™-Inert de 1 l avec valve SCV et septums Thermogreen® LB-2
Produits recommandés
Agence
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
Description
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
Gamme de produits
Supel™
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Volume maximum
1 L
Taille × l × L
× 7 in. × 9 in.
Adéquation
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages principaux :
- Film multicouche composé de deux couches externes de film d′aluminium formant une excellente barrière contre la diffusion de gaz à travers les parois du sac
- Septums Thermogreen LB-2 ayant fait leurs preuves, à faible diffusion, installés dans le dispositif de valve
- Inertie chimique avec protection contre l′humidité et la lumière
- Non recommandés pour les COV présents à faibles ppm, en raison du bruit de fond (nous recommandons plutôt le film Supel-Inert PVDF Tedlar pour les COV)
- Choix entre deux types de valves : la valve à bouchon à vis (SCV, Screw Cap Valve) et la valve à poussoir (PLV, Push/Pull Lock)
- 4 tailles : 1 l, 2 l, 5 l et 10 l
Informations légales
Dispositif de prélèvement d'air
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
How permeable are they? We are looking at storing hydrogen for 2/3 days in these bags. Is this viable ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Do you sell the septa of these bags separately as well? The manual says septa can be replaced, and the bag reused even after the septum has too many punctures and doesn't seal properly anymore. If you do, I'd like to order septa only.
1 answer-
Yes, the septa replacement product number is 29458-U. Please see the link below to access the replacement:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/29458uHelpful?