Principaux documents
Z200336
Squeeze-bulb pump
internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
1 EA
30,40 $
30,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
30,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.51
30,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
PE, 1 to 1 1/2 gpm. Flexible discharge tube and hose hook with tapered adapter fit 1 to 5 gal containers or cans. Internal flapper valve prevents reverse flow.
Uses: mild solvents, light oils, corrosives, dilute acid/caustics, liquid waxes, and disinfectants. Barrel: 21 in. L. Hose: 38 L × 1 in. diameter.