Principaux documents
S965111
1,2-O-ISOPROPYLIDENE-ALPHA-D-GLUCOSE
AldrichCPR
S965111-250MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S965111-250MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.224
Numéro MDL:
90,30 $