Principaux documents
361763
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
97%
Synonyme(s) :
D-Mannose diacetonide
5 G
91,30 $
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
91,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Beilstein:
84382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
Pf
125-126 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
Clé InChI
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Application
Protected mannose intermediate used in the syntheses of ovalicin[1] and of the sugar core of hikizimycin.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shunya Takahashi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 10162-10165 (2005-11-19)
[reaction: see text] A new synthesis of epoxyketone 22 is described that is a key intermediate in Barton's synthesis of ovalicin (2), a powerful anti-angiogenetic inhibitor. The key process for the construction of 22 was ring-closing metathesis of olefins 11
Furstner, A. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12, 76-76 (2006)