Documents
S963275
2,3:4,6-DI-O-ISOPROPYLIDENE-1-O-METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.317
Numéro MDL:
Autres remarques