Documents
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
97%
Synonyme(s) :
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Numéro Beilstein :
1345410
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves