225770
Lithium bis(triméthylsilyl)amide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Hexaméthyldisilazane lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.891 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- pour catalyser la réaction de polymérisation dans la synthèse de poly(p-benzamide)s.
- dans la synthèse de poly(α-peptoïde)s cycliques et d'α-(difluorométhyl)styrène.
- dans des aldolisations dirigées et des réactions de condensation de Darzens ; l'α-arylation de dérivés d'esters d'aryle et la réaction d'amination allylique.
- pour générer des énolates cinétiques plutôt qu'avec de l'hexaméthyldisilazoture de sodium (NaHMDS), car les énolates ainsi obtenus sont plus régiostables que ceux obtenus avec NaHMDS.
Conditionnement
Informations légales
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup