Documents
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose
≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro Beilstein :
1724615
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
maize
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
150-152 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informations sur le gène
human ... PYGM(5837)
Description générale
Le D-(+)-glucose est un monosaccharide qui sert de source principale d′énergie sous forme d′ATP pour les organismes vivants. L′effet obtenu en ajoutant du glucose comme complément dans le milieu d′infection d′ookystes de Cryptosporidium parvum a été examiné. Une matrice de glucose lié à un polymère s′est avérée utile dans la synthèse parallèle à plusieurs étapes de divers composés.
Application
Le D-(+)-glucose a été utilisé comme étalon pour estimer les sucres totaux présents dans l′amidon hydrolysé par la méthode phénol-acide sulfurique.
Il a servi à la préparation des milieux liquides suivants pour la culture des cellules de levure :
  • Bouillon CM glucose sans HIS (histidine)
  • Bouillon CM glucose sans URA (uracile)
  • Bouillon CM glucose sans TRP (tryptophane)
Notes préparatoires
Ce composé peut produire une solution jaunâtre s'il est préparé à une concentration supérieure à 2 g + 15 ml.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Cindy Lalancette et al.
Applied and environmental microbiology, 76(2), 566-577 (2009-11-26)
The inactivation of Cryptosporidium oocysts is a main driver in the selection of water treatment disinfection strategies, and microbial risk analysis provides a sound basis for optimizing water treatment processes. U.S. Environmental Protection Agency method 1622/23 provides an estimate of
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Protocoles
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.