910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG6-acid
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable