The low or no protein recovery issue may be attributed to over-concentration of the protein, leading to precipitation. The User Guide provides guidance on maximizing sample recovery: Low sample recovery in the concentrate may be due to adsorptive losses, over-concentration, or passage of sample through the membrane. Adsorptive losses depend upon solute concentration, its hydrophobic nature, temperature and time of contact with filter device surfaces, sample composition, and pH. To minimize losses, remove concentrated samples immediately after centrifugal spin. If the starting sample concentration is high, monitor the centrifugation process in order to avoid over-concentration of the sample. Over-concentration can lead to precipitation and potential sample loss. If the sample appears to be passing through the membrane, choose a lower MWCO Amicon device.
UFC8003
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 3 kDa
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 3 kDa, volume d'échantillon de 4 ml
87,00 $
About This Item
87,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
4 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
124 mm (4.88 in.)
Diamètre
17.3 mm
Surface de filtration
3 cm2
Volume
4 mL
Volume de travail
4 mL
Dimension de pores
3 kDa MWCO
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 80 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon.
Le concentré est récupéré dans le réservoir à échantillon du filtre à l'aide d'une pipette, tandis que l'ultrafiltrat est recueilli dans le tube à centrifuger fourni. Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Avec leur membrane verticale et leur butée fixe, les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation relativement court.
Application
- Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 3 000 Da
- Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
- Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
- Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
- Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
- Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Les clients ont également consulté
Articles
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocoles
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Le protéome plasmatique humain constitue une vaste ressource pour découvrir de nouveaux biomarqueurs et les étudier.
-
What could be the reason for no protein recovery (in the concentrate or flow through) while using the UFC800324 to purify protein? Could the protein may be absorbed in the filter?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is max g force these filters can take? i.e. what sort of rpm or g force should I spin at?
1 answer-
The UFC8003 protocol states to spin at 7,500 × g maximum for approximately 10–40 minutes. See the image below for further details.
Helpful?
-
-
Can we centrifuge these tubes in a normal 15 mL swinging bucket centrifuge?
1 answer-
Yes, the device can be used in centrifuges with a swinging bucket or fixed-angle rotor.