Principaux documents
SVGLA25NB6
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Synonyme(s) :
Durapore® 0.22 μm Optiscale 25mm NB
6 PKG
251,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 PKG
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Nomenclature NACRES :
NB.24
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 25
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
3.9 cm (1.52 in.)
Diamètre
3.1 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type liquid
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation du dispositif : Capsule
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : purification des protéines
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : veuillez consulter les paragraphes concernant l'installation et le mouillage du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Stockage : veuillez consulter le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 15 ml d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb, conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Ce produit a passé avec succès le test prévu au chapitre <78> de l'USP concernant la recherche de particules dans les préparations injectables.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Contenu apparenté
Learn more about mAb final filtration, the last steps in mAb processing, which assure drug sterility for patients.