Principaux documents
520829
Sigma-Aldrich
Palladium sur charbon
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support
Synonyme(s) :
Pd/C
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
10 wt. % loading (dry basis)
Matrice
carbon powder, wet support
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus