Principaux documents
659967
Sigma-Aldrich
Heterogeneous Palladium Catalysts Kit I
1 KIT
347,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
347,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Description générale
It contains a set of six different heterogeneous palladium catalysts, useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 205699Palladium on carbon, extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support 1 gFDS
  • 205737Palladium on calcium carbonate, extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead 1 gFDS
  • 212911Palladium hydroxide on carbon, extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support 1 gFDS
  • 277991Palladium on barium sulfate, reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading 1 gFDS
  • 330108Palladium on carbon, Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd 1 gFDS
  • 440086Palladium on alumina, extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry 1 gFDS
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable