P0018
Pomalidomide
≥98% (HPLC), powder, HbF inducer
Synonyme(s) :
1,3-dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-aminoisoindoline, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalamide, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Actimid, CC-4047, IMiD 3
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥14 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
Clé InChI
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , RBX1(9978)
Catégories apparentées
Application
- to treat BV173 cells to study the role of proteolysis targeting chimera (PROTAC) compound, JQ1-CRBN, in inducing specific class-I major histocompatibility complex (MHC-I) peptides[1]
- for apoptosis studies and intracellular calcium analysis[2]
- as a fetal hemoglobin (HbF) agent to study the additive effect with UNC0638 on the levels of fetal hemoglobin expression in β-thalassemia/ variant hemoglobin E (HbE) erythroid progenitor cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable