Principaux documents
900831
Sigma-Aldrich
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Synonyme(s) :
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le produit 900831 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable