Principaux documents
900863
Sigma-Aldrich
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Synonyme(s) :
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
50 MG
478,00 $
478,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
478,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
478,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Densité
1.08 g/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
Clé InChI
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.