Principaux documents
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Synonyme(s) :
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
25 MG
485,00 $
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
485,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photoclick reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
110-112 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
Clé InChI
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable