Principaux documents
900864
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonyme(s) :
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14BrFO2SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
WFOCWDDRVBJLGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable