900603
(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonyme(s) :
Amino (PEG)2 benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Technology Spotlight: Trifuctional Probe Building Blocks
A library approach to rapidly discover photoaffinity probes of the mRNA decapping scavenger enzyme DcpS
Chemoproteomics Demonstrates Target Engagement and Exquisite Selectivity of the Clinical Phosphodiesterase 10A Inhibitor MP-10 in Its Native Environment
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.