900611
(3-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonyme(s) :
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.