777196
2-Methoxy-13C-benzoic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
OC(C1=CC=CC=C1O[13CH3])=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i11-3
Clé InChI
ILUJQPXNXACGAN-ZEWNHULJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable