T36404
o-Toluic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Methylbenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
258-259 °C (lit.)
Pf
102-104 °C (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup