SMB00111
12-Methoxycarnosic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Carnosic acid 12-methyl ether
354,00 $
About This Item
354,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
Clé InChI
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable