169978
2-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
38,30 $
About This Item
38,30 $
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Pf
98-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup