Principaux documents
739685
Sigma-Aldrich
Methylglyoxal-13C3 solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Acetylformaldehyde-13C3 solution, Pyruvaldehyde-13C3 solution, Pyruvic aldehyde-13C3 solution
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO13CHO
Poids moléculaire :
75.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solution
Concentration
20 wt. % in H2O
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup