W261106
Lactic acid
85%, FCC
Synonyme(s) :
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1061
Pureté
85%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
Point d'ébullition
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.25%
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter