Principaux documents
L1750
Sigma-Aldrich
Acide L-(+)-lactique
≥98%
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-hydroxypropionique, Acide sarcolactique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
1720251
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Description générale
L′acide L-(+)-lactique est le seul acide lactique présent naturellement chez l′homme et les mammifères. À l′échelle commerciale, quelques bactéries telles que Lactobacillus casei, L. delbrueckii et Streptococcus lactis produisent de l′acide L-lactique par fermentation. L′acide lactique active le récepteur de l′acide hydroxycarboxylique, le récepteur couplé aux protéines G 81 (GPR81).
Application
L′acide lactique a été utilisé :
  • Comme constituant d′une solution de substrat II pour une réaction impliquant la lactate déshydrogénase.
  • Comme additif dans une solution de conservation A.
  • Comme supplément dans une préparation de suc gastrique artificiel destinée à évaluer le degré de résistance de Lactobacillus aux stress gastriques.
Actions biochimiques/physiologiques
L′acide L-(+)-lactique sert de substrat à la lactate déshydrogénase et à la lactate oxydase.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The isolation, identification and analyzes of Lactobacillus genus bacteria with probiotic potential
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health, 73-73 (2016)
International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXVIII. G protein-coupled receptor list: recommendations for new pairings with cognate ligands
Davenport AP, et al.
Pharmacological Reviews, 65(3), 967-986 (2013)
Cell-free transcription of SV40
SV40 protocols, 73-73 (2001)
Mastoparan as a G protein activator
Animal Toxins: Facts and Protocols, 120-121 (2000)
A History of Lactic Acid Making: A Chapter in the History of Biotechnology (1990)