Documents
736821
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxytriazolo[4,3-a]pyridine, s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
230-235 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NN=C2C=CC=CN12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
Clé InChI
LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manuel Nieto-Domínguez et al.
Nature communications, 11(1), 4864-4864 (2020-09-27)
The synthesis of customized glycoconjugates constitutes a major goal for biocatalysis. To this end, engineered glycosidases have received great attention and, among them, thioglycoligases have proved useful to connect carbohydrates to non-sugar acceptors. However, hitherto the scope of these biocatalysts