Principaux documents
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
1 G
208,00 $
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
208,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538
Densité
1.080 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F
Point d'éclair (°C)
73.9 °C