Principaux documents
M73788
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-piperidone
99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-piperidone, 1-Methyl-6-oxopiperidine, N-Methyl-δ-valerolactam, N-Methyl-2-piperidinone, N-Methyl-2-piperidone, N-Methylpiperidone, N-Methylvalerolactam
10 G
336,00 $
25 G
639,00 $
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
336,00 $
25 G
639,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Beilstein:
1708
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
pb
105-106 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
GGYVTHJIUNGKFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ekaterina F Kolesanova et al.
International journal of peptides, 2013, 197317-197317 (2013-09-13)
Unified schedule for multiple parallel solid-phase synthesis of so-called "difficult" peptides on polypropylene pins was developed. Increase in the efficiency of 9-fluorenyl(methoxycarbonyl) N-terminal amino-protecting group removal was shown to have a greater influence on the accuracy of the "difficult" peptide
Ilnaz T Rakipov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
In the present work, the thermochemistry of solution, solvation, and hydrogen bonding of cyclic amides in proton acceptor (B) and proton donor (RXH) solvents were studied. The infinite dilution solution enthalpies of δ-valerolactam, N-methylvalerolactam, ε-caprolactam, and N-methylcaprolactam were measured at