Documents
316393
Sigma-Aldrich
Triacétoxyborohydrure de sodium
97%
Synonyme(s) :
STAB
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)3BHNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.94
Numéro Beilstein :
4047608
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
116-120 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le triacétoxyborohydrure de sodium (NaBH(OAc)3) est particulièrement efficace dans les aminations réductrices du fait de son vaste champ d'action, de sa grande douceur et de sa sélectivité élevée. On le préfère au cyanoborohydrure de sodium (NaBH3CN) dans de nombreuses applications, en raison de la toxicité réduite des sous-produits formés, et du rendement et de la reproductibilité supérieurs durant la synthèse.
Application
Le triacétoxyborohydrure de sodium [NaBH(OAc)3] peut être utilisé comme réactif :
  • dans l'amination réductrice de cétones et d'aldéhydes
  • pour préparer du N-benzyl-γ-valérolactame en le faisant réagir avec du 4-oxopentanoate de méthyle et de la benzylamine par amination/lactamisation réductrice
  • pour réduire des imines et des énamines en amines correspondantes
  • pour réduire des quinoléines et des isoquinoléines en dérivés tétrahydro correspondants
  • dans l'hydroboration d'alcènes
  • pour synthétiser des biradicaux nitroxyde afin de créer des groupements terminaux de haute relaxivité capables de se lier à des dendrimères.
Applications utilisant du triacétoxyborohydrure de sodium.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Methods of enhancement of reactivity and selectivity of sodium borohydride for applications in organic synthesis
Periasamy M and Thirumalaikumar M
Journal of Organometallic Chemistry, 609(1-2), 137-151 (2000)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Synlett, 537-537 (1990)
Ethan M McBride et al.
Forensic science international, 288, 278-282 (2018-05-23)
Impurity profiling has been used as a useful tool for analyzing nearly every drug class currently known on the illicit market. Impurities present within seized samples have the potential to determine source of origin, route of synthesis used, as well
Articles
Sodium triacetoxyborohydride