Principaux documents
363464
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
97%
25 G
49,60 $
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
49,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18Cl2N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
198-203 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
Clé InChI
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is present as impurity in nefazodone hydrochloride (pharmaceutical formulation).[1] Synthesis of 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is reported.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-Chloropropyl)-Piperazine Hydrochloride.
<BIG>Mai-Chun S, et al. </BIG>
Fine Chemicals / ????, 35(5) (2005)
D Sreenivas Rao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 629-636 (2001-08-23)
A simple, selective and reproducible reversed-phase liquid chromatography (LC) method has been developed for the quantitative determination of nefazodone hydrochloride (I) in the presence of its related impurities, namely 5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2H-1,2,4-triazol-3-(4H)one (II), 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl) piperazine hydrochloride (III) and 1,1(1)-trimethylene-bis[4-(3-chlorophenyl) piperazine] hydrochloride (IV).