671274
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -145±5°, c = 4.47 in chloroform
Pf
39-44 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Clé InChI
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a ligand in the preparation of 4H-benzo[f]imidazo[1,4]diazepin-6-one through multi-component Ullmann coupling reaction.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of tricyclic γ-secretase modulators.
- To prepare chiral fluorous diamino-diol proligand, which is used in the synthesis of zirconium metal complexes applicable as catalysts in 1-hexene polymerization.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter