Principaux documents
688746
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine D-tartrate
99%
Synonyme(s) :
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
1 G
349,00 $
5 G
477,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
349,00 $
5 G
477,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.36
Beilstein:
5387052
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Forme
crystals
Pureté optique
ee: ≥99.5% (GC)
Pf
117-118 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
Clé InChI
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable