A89804
Anthranilamide
≥98%
Synonyme(s) :
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
crystals
Pf
111-113 °C (lit.)
Fluorescence
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>365.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 185 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocoles
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.