32851
trans-1,4-Diaminocyclohexane
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
trans-1,4-Cyclohexanediamine
258,00 $
About This Item
258,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
18 mmHg ( 87.2 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Limite d'explosivité
6 %
pb
197 °C (lit.)
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H]1CC[C@H](N)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
Clé InChI
VKIRRGRTJUUZHS-IZLXSQMJSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges