MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Documents
328774
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0)
97%
Synonyme(s) :
Pd2dba3, Pd2(dba)3
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
915.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
152-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Clé InChI
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Description générale
Le tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium(0) (Pd2(dba)3) est un composé polyvalent servant couramment de source de Pd(0) dans diverses transformations médiées par le palladium. Le Pd2(dba)3 est connu pour sa grande réactivité et sa capacité à faciliter les réactions d'addition oxydante. Il est préparé en faisant réagir des sels de palladium avec des ligands dibenzylidèneacétone. Il sert de catalyseur à plusieurs réactions, notamment le couplage croisé de Suzuki, le couplage de Heck, l'arylation, l'amination de Buchwald-Hartwig et la fluoration. Il est souvent utilisé en quantités catalytiques et s'est avéré efficace pour faciliter les réactions de couplage entre les halogénures d'aryle et les acides boroniques.
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (919772).
Application
    Guide d'application pour les réactions de couplage croisé catalysées par le palladium
    Réactif impliqué :
    • Dans la synthèse d'azépanes.
    • Dans la synthèse de phosphures de palladium de taille nanométrique après interaction avec du phosphore blanc.
    • Dans la préparation de complexes d'amas carbonylés de triphénylphosphinepalladium.
    • En tant que précurseur pour la synthèse de complexes palladium-nanotubes de carbone multi-feuillets fonctionnalisés utilisés comme catalyseurs de réactions de couplage de Heck.
    • Dans la formation sélective de ponts soufre-carbone par addition de liaisons S-S et S-H sur des alcynes.
    Réactions catalysées :
    • Réactions de couplage croisé de Suzuki
    • Allylation en tandem catalysée par un complexe palladium-pince PCN/PCS
    • Catalyseur du couplage de Suzuki des chlorures d'aryle (éq. 1)
    • Catalyseur du couplage de Heck des chlorures d'aryle (éq. 2)
    • Catalyseur de l'arylation des cétones (éq. 3)
    • Catalyseur de l'amination de Buchwald-Hartwig des halogénures d'aryle (éq. 4)
    • Catalyseur de la fluoration des chlorures d'allyle (éq. 5)
    • Catalyseur de la β-arylation des esters carboxyliques (éq. 6)
    • Catalyseur de la carbonylation des 1,1-dichloro-1-alcènes (éq. 7)
    • Catalyseur de la conversion des triflates d'aryle et de vinyle en halogénures d'aryle et de vinyle (éq. 8)
    • Source de Pd pour les allylations énantiosélectives de Tsuji
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Reaction Mechanism of the Enantioselective Tsuji Allylation: Inner-Sphere and Outer-Sphere Pathways, Internal Rearrangements, and Asymmetric C?C Bond Formation
John A. Keith, Douglas C. Behenna, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46) , 19050?19060-19050?19060 (2012)
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2214-2222 (2004)
Catalysts for Suzuki?Miyaura Coupling Processes:? Scope and Studies of the Effect of Ligand Structure
Timothy E. Barder, Shawn D. Walker, Joseph R. Martinelli, and Stephen L. Buchwald
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4685?4696-4685?4696 (2005)
Tetrahedron Letters, 33, 4859-4859 (1992)
Satoshi Suetsugu et al.
Organic letters, 16(3), 996-999 (2014-01-28)
The total synthesis of (-)-aurantioclavine (1) was accomplished based on an intramolecular asymmetric amination of allyl carbonate 3 containing a p-tosylamide group. The reaction using tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), tBu-phosphinooxazoline, and Bu4NCl in CH2Cl2 gave azepane 2 in 77% yield with 95% enantiomeric
Articles
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols