Documents
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene
97%
Synonyme(s) :
t-Bu-Xantphos
About This Item
Formule linéaire :
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Pf
153-157 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
Clé InChI
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable