Principaux documents
631922
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
Synonyme(s) :
1,1′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[1,1-bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, 1,2-Bis(di-tert-butylphosphino)xylene, 1,2-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]benzene
1 G
200,00 $
5 G
712,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
200,00 $
5 G
712,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[CH2P[C(CH3)2]2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Cc1ccccc1CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-15-13-14-16-20(19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
Clé InChI
SFCNPIUDAIFHRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene (DTBPMB) is a bidentate phosphine ligand. DTBPMB in combination with Pd2(dba)3 (dba = trans,trans-dibenzylideneacetone) and a sulfonic acid can catalyze the methoxycarbonylation of ethane to form methyl propanoate.[1]
Application
DTBPMB may be used as a ligand for the palladium-catalyzed hydroesterification of styrene and vinyl acetate to form branched esters in the presence of polymeric sulfonic acids promoters.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Highly active and selective palladium catalyst for hydroesterification of styrene and vinyl acetate promoted by polymeric sulfonic acids.
Ooka H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 1173-1175 (2005)
Highly active and selective catalysts for the production of methyl propanoate via the methoxycarbonylation of ethene.
Clegg W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18, 1877-1878 (1999)