177261
DPPF
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine), dppf
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Ene Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
181-182 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
Clé InChI
HPXNTHKXCYMIJL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Ruthenium-Catalyzed N-Alkylation of Amines and Sulfonamides Using Borrowing Hydrogen Methodology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable