330159
Platinum on carbon
Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Synonyme(s) :
Pt/C
216,00 $
About This Item
216,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Contient
~50% water
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon, wet support
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable