330094
Palladium hydroxide on carbon
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Synonyme(s) :
Pearlman’s catalyst
400,00 $
About This Item
400,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Contient
~50% water
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
20 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
carbon, wet support
Chaîne SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.