565334
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
technical grade
Synonyme(s) :
2-bromo-p-tolualdehyde
39,30 $
About This Item
39,30 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
30-35 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
- Knoevenagel condensation
- Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
- Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
- Intramolecular amination
- Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.