124974
2-Chlorobenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
o-Chlorobenzaldehyde
52,10 $
About This Item
52,10 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.84 (vs air)
Pression de vapeur
1.27 mmHg ( 50 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
746 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
209-215 °C (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Clé InChI
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter