702390
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
71-76 °C
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves