Principaux documents
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-p-tolualdehyde
5 G
214,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
214,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
47-52 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable