478075
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
202-207 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde semicarbazone (HMBS)[2]
- 2-cyclopentyl-7-methoxy-1-benzofuran-4-carbaldehyde
- 3-(benzyloxy)-2-bromo-4-methoxybenzaldehyde[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable