Key Documents
230707
Sigma-Aldrich
n-Butyllithium solution
2.5 M in hexanes
Synonyme(s) :
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.06
Numéro Beilstein :
1209227
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
2.5 M in hexanes
Densité
0.693 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le n-butyllithium (n-BuLi) est un réactif organolithien couramment utilisé comme base forte en synthèse organique. Il sert aussi de source de lithium pour un large éventail de bases contenant du lithium, par exemple les amides, les acétylures et les alcoxydes de lithium.
Application
Le n-BuLi peut servir de base forte pour déprotoner des acides azotés, oxygénés, phosphorés et carbonés et former les sels de lithium correspondants. Les composés hétérocycliques comme les furanes, les thiophènes, les oxazoles, les pyrroles, etc. peuvent être additionnés de lithium en α de l'hétéroatome du cycle avec du n-BuLi. Ces sels lithiés réagissent in situ avec les halogénures d'alkyle pour donner des composés organiques intéressants par formation d'une liaison C-C. Le n-BuLi est aussi un réactif utile pour les réactions d'échange entre un atome de lithium et un atome d'halogène. La synthèse de divers autres réactifs intéressants comme le diisopropylamide de lithium (LDA) et la diphénylphosphine se fait par réaction in situ avec du n-BuLi. Dans la polymérisation des diènes, le n-BuLi sert d'amorceur.
Ce produit est également utilisé dans les réactions suivantes :      
  • réactions de réarrangement anionique      
  • réactions d'échange métal-halogène et de transmétallation
  • réactions d'élimination      
  • réaction de réarrangement [1,2] et [1,4] de Wittig      
  • réaction de réarrangement d'homo-Fries anionique      
  • réaction de carbolithiation asymétrique
Conditionnement
Il est recommandé de considérer la bouteille Sure/Seal de 25 ml comme un flacon à usage unique. Les prélèvements successifs risquent de nuire aux performances du produit.
Voir nos options de récipients consignés.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
En option
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
n-Butyllithium
Ovaska TV, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Microstructure-thermal property relationship of high trans-1, 4-poly (butadiene) produced by anionic polymerization of 1, 3-butadiene using an initiator composed of alkyl aluminum, n-butyl lithium, and barium alkoxide
Benvenuta-Tapia JJ, et al.
Polym. Eng. Sci., 49(1), 1-10 (2009)
Rhodium pincer complexes of 2, 2?-bis (diphenylphosphino) diphenylamine
Winter AM, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 682(1-2), 149-154 (2003)
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive
Petra Rönnholm et al.
Organic letters, 9(19), 3781-3783 (2007-08-19)
A robust and scaleable route to chiral 1-isopropylamino-2-(diphenylphosphino)ethanes is described via the ring-opening of chiral, cyclic sulfamidates with potassium diphenylphosphide (KPPh(2)). The novel protocol offers a robust access to gram quantities of chiral amino phosphinoethanes in high yields. The Li-amides
Articles
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.