Principaux documents
452920
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
≥98%
Synonyme(s) :
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
100 ML
52,50 $
500 ML
123,00 $
2 L
373,00 $
52,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
52,50 $
500 ML
123,00 $
2 L
373,00 $
About This Item
Formule linéaire :
B(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.91
Beilstein:
1697939
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.59 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.346 (lit.)
pb
68-69 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clé InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethyl borate reacts with a Grignard reagent or organolithium compounds to yield dimethyl boronates, which upon subsequent aqueous acid treatment afford corresponding boronic acids.[1] The resultant boronic acids or esters are useful intermediates in various cross-coupling reactions such as Suzuki coupling[2][3] and Chan-Lam coupling.[4] It is also used in the preparation of sodium borohydride.[5]
Informations légales
ASCENSUS product
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - (own results)
Point d'éclair (°C)
-11 °C - (own results)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Boronic esters in stereodirected synthesis.
Matteson D S
Tetrahedron, 45(7), 1859-1885 (1989)
Cross?Coupling Reactions Of Organoboranes: An Easy Way To Construct C-C Bonds (Nobel Lecture)
Suzuki A
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(30), 6722-6737 (2011)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds.
Miyaura N and Suzuki A
Chemical Reviews, 95(7), 2457-2483 (1995)
The Preparation of Sodium Borohydride by the High Temperature Reaction of Sodium Hydride with Borate Esters1.
Schlesinger H I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(1), 205-209 (1953)
New N-and O-arylations with phenylboronic acids and cupric acetate.
Chan D M, et al.
Tetrahedron Letters, 39(19), 2933-2936 (1998)
Contenu apparenté
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.